Learn More
Didecyl Phthalate (~90%), TRC
Product Code. 30381005
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30381005 1 g
30370416 10 g
30369281 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30381005 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4393951G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84-77-5
Molecular Formula C28 H46 O4
Molecular Weight (g/mol) 446.66
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-didecyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, didecyl ester (9CI), Phthalic acid, didecyl ester (6CI,7CI,8CI), Bis(n-decyl)phthalate, DDP, Decyl phthalate, Di-n-decyl phthalate, Dicapryl phthalate, Didecyl phthalate, NSC 15319, Vinycizer 105, Phthalic acid didecyl ester
IUPAC Name didecyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES CCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCCC
Specifications
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C28H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-19-23-31-27(29)25-21-17-18-22-26(25)28(30)32-24-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,21-22H,3-16,19-20,23-24H2,1-2H3
Formula Weight 446.3396
Chemical Name or Material Phthalic acid, bis-n-decyl ester
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.