Learn More
Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30780056
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
100g
1kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30780056 5 g 5g
30773374 500 g 500g
30778022 100 g 100g
30776114 1 kg 1kg
30779710 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30780056 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD114005g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 1559-02-0
Molecular Formula C9H14O4
MDL Number MFCD00001283
Quantity 5 g
SMILES C(C)OC(C1(C(OCC)=O)CC1)=O
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.