Learn More
Diethyl 4-bromophenylmalonate, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 93139-85-6 |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Molecular Formula | C13H15BrO4 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | diethyl 4-bromophenylmalonate, diethyl 2-4-bromophenyl malonate, 1,3-diethyl 2-4-bromophenyl propanedioate, 2-4-bromophenyl malonic acid diethyl ester, diethyl 4-bromphenyl malonate, diethyl 4-bromophenyl malonate, 2-4-bromo-phenyl malonic acid diethyl ester, propanedioic acid, 4-bromophenyl-, diethyl ester |
| InChI Key | NEEVEYWBDFTMKS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Br)C(=O)OCC |
| IUPAC Name | diethyl 2-(4-bromophenyl)propanedioate |
| Molecular Weight (g/mol) | 315.163 |
| PubChem CID | 10519382 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?