Learn More
Diethyl Oxalate, TRC
Specifications
Spécification
| Chemical Name or Material | Diethyl Oxalate |
| CAS | 95-92-1 |
| Molecular Formula | C6H10O4 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Ethanedioic Acid 1,2-Diethyl Ester, Oxalic Acid Diethyl Ester, Diethyl Ethanedioate, Ethyl Oxalate, NSC 8851 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=O)OCC |
| IUPAC Name | diethyl oxalate |
| Molecular Weight (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight | 146.0579 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?