missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diglycerol (Mixture of Isomers), TRC
Specifications
Tekniske data
| Quantity | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14O5/c7-1-5(9)3-11-4-6(10)2-8/h5-10H,1-4H2 |
| Formula Weight | 166.08 |
| Chemical Name or Material | Diglycerol |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?