Learn More
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 500 g |
| Linear Formula | CH3C(=NONa)C(=NONa)CH3 · 8H2O |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3776330 |
| Formula Weight | 304.2g/mol |
| Percent Purity | ≥97% (NT) |
| Chemical Name or Material | Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?