Learn More
Diphenylphosphinic Chloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Diphenylphosphinic Chloride |
| CAS | 1499-21-4 |
| Molecular Formula | C12H10ClOP |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | Chlorodiphenylphosphine Oxide, Diphenylchlorophosphine Oxide, Diphenylphosphinic acid Chloride, Diphenylphosphinic Chloride, Diphenylphosphinoyl Chloride, Diphenylphosphinyl Chloride, Diphenylphosphonic Chloride, Diphenylphosphorus Oxychloride, NSC 175848 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H10ClOP/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | ClP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | [chloro(phenyl)phosphoryl]benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 236.63 |
| Formula Weight | 236.0158 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?