Learn More
Descripción
- ISO 10993-10:2002, ISO 13485 certified
- Made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film)
- Offering good tactile sensitivity
- Ideal for individuals with latex Type I allergy
- Cost effective synthetic alternative
- Can also be used as a glove liner for increased protection
- Packaged on backing paper for easy donning
- Packed 30 or 100 gloves per dispenser
- For use with brief, low-risk examination procedures
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | CE Number, ISO 10993-10:2002, ISO 13485 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3 |
| Accelerator Free | No |
| Applications | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Clear |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | No Texture |
| Finger Thickness (English) | 1.2 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.03 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?