Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Distilling Links
Description
- With Liebig condenser
- Outlet with NS cone
- Water connection with glass olives, with NS socket
Specifications
Specifications
| For Use With (Application) | For distillation thermometers of 55 mm built-In length |
| Type | Distilling Link |
| Material | Duran Glass |
| Standard Taper Joint | NS 14/23, NS 14/23 |
| Length (Metric) Jacket | 160 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?