Learn More
DMTF1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35717-20ul
 View more versions of this product
Product Code. 30228370
  • 190.00€ / 20µL
Description
DMTF1 Polyclonal antibody specifically detects DMTF1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
DMTF1
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
cyclin D binding myb-like transcription factor 1, cyclin D-binding Myb-like protein 1, cyclin-D-binding Myb-like transcription factor 1, Cyclin-D-interacting Myb-like protein 1, DMP1FLJ76054, FLJ25188, FLJ41265, hDMP1DMTF, hDMTF1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 561-760 of human DMTF1 (NP_066968.3).,, Sequence:, VTVQCHTPRVIIQTVATEDITSSISQAELTVDSDIQSSDFPEPPDALEADTFPDEIHHPKMTVEPSFNDAHVSKFSDQNSTELMNSVMVRTEEEISDTDLKQEESPSDLASAYVTEGLESPTIEEQVDQTIDDETILIVPSPHGFIQASDVIDTESVLPLTTLTDPILQHHQEESNIIGSSLGSPVSEDSKDVEDLVNCH
20 μL
Breast Cancer
9988
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.