Learn More
Invitrogen™ Human DNA-PK Native Protein
Beschreibung
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Native human protein purified from MOLT-4 cells. No special measures were taken to activate this kinase. Protein Form: Full Length.
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | P78527 |
| Concentration | Conc. Not Determined |
| For Use With (Application) | Kinase Assay |
| Formulation | 25mM HEPES with 10mM MgCl2, 50mM KCl, 1mM DTT, 0.2mM EDTA, 10% glycerol and no preservative; pH 7.5 |
| Gene ID (Entrez) | 5591 |
| Molecular Weight (g/mol) | 600 kDa |
| Name | Human DNA-PK |
| pH Range | 7.5 |
| Quantity | 10 μg |
| Storage Requirements | -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.