Learn More
DNAJC10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 13101-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16841154
  • 145.00€ / 20µL
Description
The ERdj5 antibody displays a higher affinity for endogenous ERdj5u.
This endoplasmic reticulum co-chaperone may play a role in protein folding and translocation across the endoplasmic reticulum membrane. DNAJC10 may act as a co-chaperone for HSPA5.
Specifications
Specifications
DNAJC10
Polyclonal
Unconjugated
DNAJC10
DNAJC10, ER resident protein ERdj5, ERdj5, JPDI, Macrothioredoxin, MTHr
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
295690, 54431, 66861
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
0.28 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q498R3, Q8IXB1, Q9DC23
DNAJC10
DNAJC10 Fusion Protein Ag3737
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
SDS
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt