missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ DOCK9 Antibody [PE], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals™ NB500-265PE
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
DOCK9 Polyclonal antibody specifically detects DOCK9 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| DOCK9 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| PE | |
| Cdc42 guanine nucleotide exchange factor zizimin-1, dedicator of cytokinesis 9, dedicator of cytokinesis protein 9, DKFZp686C11110, DKFZp686D2047, DKFZp686N04132, FLJ11949, FLJ16744, FLJ45601, KIAA1058FLJ44528, KIAA1085, ZIZ1FLJ45282, ZIZIMIN1 | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 1850 and 1900 of human Dedicator of Cytokinesis 9 using the numbering given in entry NP_056111.1 (GeneID 23348). | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cell Biology, Signal Transduction | |
| 23348 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering