missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DOTP, TRC

Código de producto. 30383009
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity
30383009 250 mg
30385700 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30383009 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494890250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 91987-74-5
Molecular Formula C12H32N4O12P4
Molecular Weight (g/mol) 548.3
Synonym 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetra(methylene Phosphonic Acid), 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane, Phosphonic Acid deriv., 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetramethylenephosphonic Acid, DOTMP, NSC 681106, N,N',N'',N'''-Tetrakis(phosphonomethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
SMILES OP(=O)(O)CN1CCN(CP(=O)(O)O)CCN(CP(=O)(O)O)CCN(CP(=O)(O)O)CC1

Especificaciones

Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H32N4O12P4/c17-29(18,19)9-13-1-2-14(10-30(20,21)22)5-6-16(12-32(26,27)28)8-7-15(4-3-13)11-31(23,24)25/h1-12H2,(H2,17,18,19)(H2,20,21,22)(H2,23,24,25)(H2,26,27,28)
Chemical Name or Material DOTP
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.