Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Single way Stopcock, complete with hollow key with glass handle
Codice prodotto. 15834798 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Closure Size:
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 25
Pack of 5
Pack of 50
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15834798
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 286459209
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
To be used for higher tightness requirements.
DURAN™ single way stopcocks complete with hollow DURAN™ cock plug are well suited for work with temperature changes and higher tightness requirements.
  • Ground shut-off valve sleeve with hollow glass plug with glass handle
  • High tightness
  • Taper 1:10
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Plug Bore 4 mm
Diameter (Metric) 10 mm
Material Borosilicate Glass (3.3)
Autoclavable Autoclavable
Closure Size 18.8 NS
Width (Metric) 1.5 mm
No. per Pack 25/Pk.
For Use With (Application) When working with temperature changes and higher tightness requirements; Installation in glass apparatus and devices
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato