Description
DUSP13 Polyclonal antibody specifically detects DUSP13 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | DUSP13 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | mFluor Violet 500 SE |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Branching-enzyme interacting DSP, dual specificity phosphatase 13, Dual specificity phosphatase SKRP4, dual specificity protein phosphatase 13, dual specificity protein phosphatase 13 isoform MDSP, dual-specificity phosphatase SKRP4, DUSP13A, DUSP13B, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, FLJ32450, MDSPbranching-enzyme interacting dual-specificity protein phosphatase, Muscle-restricted DSP, Testis- and skeletal-muscle-specific DSP, TMDPBEDPSKRP4 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | dual specificity phosphatase 13. (Uniprot# Q9UII6) |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?