Learn More
Invitrogen™ Dynactin 3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA530437
Product Code. 13404937
  • 520.00€ / 100µL
Descrizione
Descrizione
Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Mouse (81%), Rat (81%), Rhesus Monkey (84%), Bovine (80%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
This gene encodes the smallest subunit of dynactin, a macromolecular complex consisting of 10 subunits ranging in size from 22 to 150 kD. Dynactin binds to both microtubules and cytoplasmic dynein. It is involved in a diverse array of cellular functions, including ER-to-Golgi transport, the centripetal movement of lysosomes and endosomes, spindle formation, cytokinesis, chromosome movement, nuclear positioning, and axonogenesis. This subunit, like most other dynactin subunits, exists only as a part of the dynactin complex. It is primarily an alpha-helical protein with very little coiled coil, and binds directly to the largest subunit (p150) of dynactin. Alternative splicing of this gene generates 2 transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Dynactin 3
Polyclonal
Unconjugated
DCTN3
DCTN22; DCTN-22; DCTN3; dynactin 3; dynactin 3 (p22); dynactin complex subunit 22 kDa subunit; dynactin light chain; dynactin light chain (P24); dynactin light chain p24; Dynactin subunit 3; MGC111190; p22; p24; p24 dynactin light chain
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
11258
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O75935
DCTN3
Full length human DCTN3 Recombinant protein.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato