Learn More
(E,E)-Piperic Acid, TRC
Product Code. 30417120
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30417120 50 mg
30410466 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30417120 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP48153050MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-09-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136-72-1
Molecular Formula C12 H10 O4
Molecular Weight (g/mol) 218.21
IUPAC Name (2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)penta-2,4-dienoic acid
SMILES OC(=O)\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1
Spezifikation
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H10O4/c13-12(14)4-2-1-3-9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h1-7H,8H2,(H,13,14)/b3-1+,4-2+
Formula Weight 218.0579
Chemical Name or Material (E,E)-Piperic Acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.