Learn More
Beskrivelse
- Pipette Tip
- Eclipse™ For Gilson™ Pipettors; 1-5 mL
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Autoclavable
- Low waste recyclable racks
- Made in USA
Tekniske data
Tekniske data
| Volume (Metric) | 1 to 5 mL |
| Filtered | Non-filtered |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | Clear |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Length (English) | 4.84 in. |
| Length (Metric) | 123.1 mm |
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Clean Claims | ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) |
| For Use With (Application) | Liquid Handing |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?