Learn More
SHOWA™ Eco Best Technology™ Disposable Nitrile Gloves
Beskrivning
- Same performance as non-EBT nitrile disposable gloves
- Eco Best Technology™ (EBT) achieved 82% biodegradation in 386 days
- Decreased risk of allergies
- Second-skin fit and feel
- Recommended for industrial applications including food, pharmaceutical, utilities, construction, agricultural and automotive
Uppfyllande
Data Testing is available upon request.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | ASTM D5511-18, ASTM D5526 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 374-2:2003, EN 374-1:2016/Type B, EN 374-5:2016 |
| Applications | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Black |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | No Texture |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?