Learn More
Edetate Calcium Disodium Dihydrate, TRC
Artikelnummer. 30136235
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30136235 50 g 50g
30132492 10 g 10g
30006092 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136235 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE55559350G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6766-87-6
Molecular Formula C10H12CaN2O8 . 2H2O . 2Na
Molecular Weight (g/mol) 410.3
Synonym Edetate Calcium Disodium(Secondary Standards Traceble To Usp)
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[Ca+2].[O-]C(=O)CN(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
Spezifikation
Quantity 50 g
InChI Formula InChI=1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;+2;2*+1;;/p-4
Formula Weight 410.0226
Chemical Name or Material Edetate Calcium Disodium Dihydrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.