Learn More
ELAC1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-57039
 View more versions of this product
Product Code. 18255454
  • 624.00€ / 100µL
Description
ELAC1 Polyclonal specifically detects ELAC1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ELAC1
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
D29elaC (E. coli) homolog 1, Deleted in Ma29, EC 3.1.26.11, elaC homolog 1 (E. coli), ElaC homolog protein 1, FLJ59261, Ribonuclease Z 1, RNase Z 1, tRNA 3 endonuclease 1, tRNA 3' processing endoribonuclease, tRNA Z (short form), tRNase Z 1, tRNase ZS, zinc phosphodiesterase ELAC protein 1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
ELAC1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:IWRTMELSHTELVFHYVVHELVPTADQCPAEELKEFAHVNRADSPPKEEQGRTILLDSEENSYLLFDDEQFVVKAFRLFHRIPSFGF
100 μL
DNA replication Transcription Translation and Splicing
55520
Human
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only