Learn More
Elaidic acid, 98%
Codice prodotto. 11422597
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11422597
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14832.14
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Store cold | CAS: 112-79-8 | C18H34O2 | 282.468 g/mol
In human platelets incubated with arachidonic acid, elaidic acid inhibits HHT and HETE formation while inducing prostaglandin and thromboxane synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
In human platelets incubated with arachidonic acid, elaidic acid inhibits HHT and HETE formation while inducing prostaglandin and thromboxane synthesis.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-79-8
Molecular Formula C18H34O2
Molecular Weight (g/mol) 282.468
MDL Number MFCD00063954
InChI Key ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym elaidic acid, trans-oleic acid, trans-9-octadecenoic acid, 9-octadecenoic acid, e-oleic acid, 9-octadecenoic acid, e, e-octadec-9-enoic acid, trans-elaidic acid, 9-octadecenoic acid, 9e, elaidinsaure
PubChem CID 637517
ChEBI CHEBI:27997
IUPAC Name (E)-octadec-9-enoic acid
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Melting Point 41°C to 45°C
Boiling Point 288°C (100 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Assay Percent Range 98%
Quantity 25 g
Beilstein 1726543
Merck Index 14,3533
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 282.47
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Elaidic acid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato