Learn More
PL BioScience ELAREM™ Perform-FD PLUS, Fibrinogen-depleted Human Platelet Lysate, No Heparin Added or Required
Artikelnummer. 17917731
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 mL
100 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
100mL
500mL
50mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17917731
missing translation for 'mfr': PL BioScience PE30811
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
ELAREM™ Perform-FD PLUS Research Grade is a fibrinogen-depleted and heparin-free Human Platelet Lysate of EU origin. As a xeno-free, clot-free and easy-to-use cell culture supplement, Perform-FD PLUS supports the efficient and safe in vitro expansion of various primary cells.
  • Clot-free and Fibrinogen-depleted HPL: ELAREM™ Perform-FD PLUS is a fibrinogen-depleted, ready-to-use Human Platelet Lysate that is widely applicable.
  • No Heparin Added or Required: Due to the unique fibrinogen-depletion technique, ELAREM™ Perform-FD PLUS is clot-free and heparin-free. The product neither requires the addition of anticoagulants (e.g. heparin) in cell culture nor during manufacturing.
  • High Performance Lab Process: ELAREM™ Perform-FD PLUS efficiently and safely supports in vitro expansion of various primary cells and cell lines.
  • EU Origin for Long Traceability: ELAREM™ Perform-FD PLUS is manufactured from platelet units obtained from healthy blood donors at licensed blood centers in the EU. ELAREM™ Perform-FD PLUS is derived from EU origin platelet units which ensures long raw material traceability periods.
  • Intended Use: ELAREM™ Perform-FD PLUS is for in vitro and manufacturing use only. The product is not intended for direct therapeutic use. For safety precautions, please see appropriate Safety Data Sheet (SDS).
Spezifikation
Color Yellow
Culture Type Adherent Cell Culture, Suspension Cell Culture
Form Liquid
Product Type Cell Culture Supplement
Sterility Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Formulation Liquid, Human Platelet Lysate, Fibrinogen-depleted
Purity or Quality Grade Research Grade
Quantity 100 mL
Shipping Condition Dry Ice
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt