Läs mer
Läs mer
Electrode Storage Solution, Fisher BioReagents™
Beskrivning
For use in storage of pH electrodes
Electrode Storage Solution is a safe and convenient method to maintain sensitivity by removing buildup from electrodes.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Electrode Storage Solution |
| Color | Undesignated |
| Melting Point | 0°C |
| Density | 1g/cm³ |
| Synonym | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
| Identification | Pass Test |
| Packaging | Poly Bottle |
| Residue after Evaporation | 1.57 to 1.73% |
| Vapor Pressure | 14mmHg at 20°C |
| Quantity | 1 L |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?