Learn More
Merck pET-41b(+) DNA Vector
Beskrivelse
The sequence is numbered by the pBR322 convention, so the T7 expression region is reversed on the vector map. The f1 origin is oriented so that infection with helper phage will produce virions containing single stranded DNA that corresponds to the coding strand. Vector encoded sequence can be completely removed when cloning into the PshAI site (as shown below) and then cleaving the GST fusion protein with Enterokinase.
Tekniske data
Tekniske data
| Content And Storage | Store at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles |
| Quantity | 10 μg |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?