Learn More
Emetine Dihydrochloride, Mikromol™
Description
Emetine Dihydrochloride
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Emetine Dihydrochloride |
| CAS | 316-42-7 |
| Analyte or Component Names | Emetine Dihydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C29 H40 N2 O4 . 2 Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Emetine Dihydrochloride, (2S,3R,11bS)-3-Ethyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-2-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-isoquinolinyl]methyl]-2H-benzo[a]quinolizine hydrochloride (1:2), 3-Ethyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-2-[(1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-isoquinolyl)methyl]-2H-benzo[a]quinolizine dihydrochloride, (2S,3R,11bS)-3-Ethyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-2-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-isoquinolinyl]methyl]-2H-benzo[a]quinolizine dihydrochloride, 6',7',10,11-Tetramethoxy-emetan dihydrochloride, Emetine dihydrochloride, (-)-Emetine dihydrochloride, Emetine hydrochloride, Hemometina, l-Emetine dihydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C29H40N2O4.2ClH/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24;;/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3;2*1H/t18-,21-,24+,25-;;/m0../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.CC[C@H]1CN2CCc3cc(OC)c(OC)cc3[C@@H]2C[C@@H]1C[C@H]4NCCc5cc(OC)c(OC)cc45 |
| IUPAC Name | (2S,3R,11bS)-2-[[(1R)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl]methyl]-3-ethyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1H-benzo[a]quinolizine;dihydrochloride |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?