Description
- Engraved Plate Replacement labels for the M610 Portable Printer
- Aggressive adhesive and solvent resistance makes them a great replacement for engraved tags
- Service temperature of -40°C to +100°C
Spécification
Spécification
| Adhesive Type | Permanent Acrylic, Foam-backed |
| Coating | None |
| Color | Silver |
| Finish | Gloss |
| Format | Label |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Engraved Plate Labels |
| Sterility | Non-sterile |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?