Learn More
ABHD8 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-83728
 View more versions of this product
Product Code. 18278197
  • 572.00€ / 0.10mL
Description
ABHD8 Polyclonal specifically detects ABHD8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ABHD8
Polyclonal
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Q96I13
ABHD8
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:RQGAKEKQLLKEGNAFNVSSFVLRAMMSGQYWPEGDEVYHAELTVPVLLVHGMHDKFVPVEEDQRMAEILLLAFLKLIDEGSHMVMLECPETV
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
abhydrolase domain containing 8, abhydrolase domain-containing protein 8, EC 3.-, FLJ11743, MGC14280, MGC2512
Rabbit
47 kDa
0.1 mL
Lipid and Metabolism
79575
Human
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only