missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epinephrine Sulfonic Acid, TRC

Artikelnummer. 17971235
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
17971235 25 mg 25mg
17982085 100 mg 100mg
17900835 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17971235 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE58860525MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 26405-77-6
Molecular Formula C9 H13 N O5 S
Molecular Weight (g/mol) 247.27
Synonym Benzenemethanesulfonic acid, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, α-Toluenesulfonic acid, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]- (6CI,8CI), 3,4-Dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzenemethanesulfonic acid, 1-(3,4-Dihydroxy-phenyl)-2-methylamino-ethanesulfonic acid, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethane-1-sulfonic acid, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanesulfonic acid, Epinephrine sulfonic acid, Adrenaline sulfonic acid
IUPAC Name 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanesulfonic acid
SMILES CNCC(c1ccc(O)c(O)c1)S(=O)(=O)O

Spezifikation

Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H13NO5S/c1-10-5-9(16(13,14)15)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-12H,5H2,1H3,(H,13,14,15)
Formula Weight 247.0514
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Epinephrine Sulfonic Acid
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.