Learn More
Ergocalciferol, Mikromol™
Descrizione
Ergocalciferol
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Ergocalciferol |
| CAS | 50-14-6 |
| Analyte or Component Names | Ergocalciferol |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Molecular Formula | C28 H44 O |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ergocalciferol, Vitamin D2, 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol, (3beta,5Z,7E,22E)- (9CI), Cyclohexanol, 4-methylene-3-[2-[tetrahydro-7a-methyl-1-(1,4,5-trimethyl-2-hexenyl)-4(3aH)-indanylidene]ethylidene]- (6CI), Ergocalciferol (7CI,8CI), (1S,3Z)-4-Methylene-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-7a-methyl-1-[(1R,2E,4R)-1,4,5-trimethyl-2-hexen-1-yl]-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]cyclohexanol, (+)-Vitamin D2, 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3beta-ol, Buco-D, Calciferol, Condocaps, Condol, Crystallina, D-Arthin, D-Tracetten, Davitamon D, Davitin, De-Rat Concentrate, Decaps, Dee-Osterol, Dee-Ron, Dee-Ronal, Deltalin, Deratol, Detalup, Diactol, Divit urto, Doral, Drisdol, Ercalciol, Ergorone, Ertron, Fortodyl, Geltabs, Hi-Deratol, Infron, Metadee, Mina D2, Mulsiferol, Mykostin, NSC 62792, Oleovitamin D, Oleovitamin D2, Osteil, Ostelin, Radiostol, Radsterin, Rodine C, Shock-ferol, Sterogyl, Uvesterol D, Vio D, Viosterol, Vitavel-D |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C |
| IUPAC Name | (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexan-1-ol |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?