Learn More
mb2 ESD Anti-Static Fabric Chair with High Lift on Castors
Description
- Antistatic work chair
- Gas height adjustment
- Backrest mechanism in height, depth and permanent contact adjustable and in every position lockable
- Conductive plastic parts
- Paddings in polyurethane resin
- Upholstery in antistatic grey fabric
- Height adjustable footring in satinized aluminium
- 5-spoke base in die-cast polished aluminium
- Antistatic double rotating self-braking castors 50mm
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | ESD Chair |
| Color | Gray |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Back Style | Ergonomic |
| Certifications/Compliance | IEC 61340-5-1 |
| For Use With (Application) | Laboratory |
| Lift Type | Pneumatic |
| Quantity | 1 Ea. |
| Seating Height | 580 to 820 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?