Learn More
Esmolol Acid, TRC
Product Code. 17964025
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
250 mg
Unit Size:
10mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
17964025 250 mg 250mg
17943685 10 mg 10mg
17932345 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17964025 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE668010250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-09-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81148-15-4
Molecular Formula C15 H23 N O4
Molecular Weight (g/mol) 281.35
IUPAC Name 3-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]propanoic acid
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCC(=O)O)cc1
Spezifikation
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H23NO4/c1-11(2)16-9-13(17)10-20-14-6-3-12(4-7-14)5-8-15(18)19/h3-4,6-7,11,13,16-17H,5,8-10H2,1-2H3,(H,18,19)
Formula Weight 281.1627
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Esmolol Acid
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.