Learn More
Ethanesulfonic acid, 96%
Código de producto. 11336489
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11336489 250 g 250g
11327098 10 g 10g
11317098 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11336489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014891.30
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 594-45-6 | C2H5O3S | 109.12 g/mol
Ethanesulfonic acid is employed in the electrolytic reduction of perrhenate solutions. It is also used as a catalyst for alkylation, polymerization and other reactions. Further, it reacts with triethoxymethane to prepare ethanesulfonic acid ethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 594-45-6
Molecular Formula C2H5O3S
Molecular Weight (g/mol) 109.12
MDL Number MFCD00007529
InChI Key CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethylsulfonic acid, ethanesulphonic acid, ethane sulfonate, ethane sulfonic acid, ethane sulphonic acid, ethansulfonic acid, ethylsulphonic acid, 1-ethanesulfonic acid, 2-ethanesulfonic acid, ethanesulfonicacid
PubChem CID 11668
ChEBI CHEBI:42465
IUPAC Name ethanesulfonic acid
SMILES CCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Melting Point -17°C
Color Colorless to Yellow
Density 1.343 g/mL
Boiling Point 122°C to 123°C (0.01 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.435
Quantity 250 g
UN Number UN2586
Beilstein 1743071
Solubility Information Miscible with water.
Formula Weight 110.13
Percent Purity 96%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Ethanesulfonic acid
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.