Learn More
Ethyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31451331
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31451331 100 g
31436929 1 g
31446341 5 g
31445695 10 g
31443316 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 31451331 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD13940100g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 778-82-5
Molecular Formula C12H13NO2
MDL Number MFCD00005635
Quantity 100 g
SMILES C1=CC=CC2=C1C(=C[NH]2)CC(OCC)=O
Molecular Weight (g/mol) 203.24
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Ethyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.