missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-2,2,2-d3-amine HCl, CDN
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
0.25 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
0.5g
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Ethylamine Hydrochloride-d3 |
| CAS | 64585-12-2 |
| Molecular Formula | C2 D3 H4 N . Cl H |
| Quantity | 0.5 g |
| Synonym | Ethan-2,2,2-d3-amine, hydrochloride (9 CI), 2,2,2-Trideuterioethanamine hydrochloride, Ethan-2,2,2-d3-amine hydrochloride, Ethylamine-d3 hydrochloride, N-(Ethyl-2,2,2-d3)ammonium chloride, Ethylamine-2,2,2-D3 hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1 S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1 H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])CN |
| IUPAC Name | 2,2,2-trideuterioethanamine;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 84.563 |
| Formula Weight | 84.053 g/mol |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion