Learn More
Ethyl 4-aminophenylacetate, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31007362
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
31007362 25 g 25g
31002958 5 g 5g
30998751 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 31007362 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1215625g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
CAS 5438-70-0
Molecular Formula C10H13NO2
MDL Number MFCD00017569
Quantity 25 g
SMILES O=C(OCC)CC1=CC=C(N)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 179.22
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Ethyl 4-aminophenylacetate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.