Learn More
Ethyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-acetate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448916
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15448916 250 mg 250mg
15421639 1 g 1g
15431639 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15448916 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64430.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59128-04-0
Molecular Formula C11H11BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 283.125
MDL Number MFCD16172180
InChI Key VBLCCEAJXYZCRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-6-bromoimidazo 1,2-a pyridin-2-yl acetate, ethyl 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-yl acetate, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridin-2-yl-acetic acid ethyl ester, imidazo 1,2-a pyridine-2-acetic acid, 6-bromo-, ethyl ester
PubChem CID 12269134
IUPAC Name ethyl 2-(6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
SMILES CCOC(=O)CC1=CN2C=C(C=CC2=N1)Br
Spezifikation
Melting Point 55°C to 56°C
Color Gray
Quantity 250 mg
Beilstein 791271
Formula Weight 283.13
Percent Purity 98%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material Ethyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-acetate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.