Learn More
Ethyl Propionylacetate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Ethyl Propionylacetate |
| CAS | 4949-44-4 |
| Molecular Formula | C7H12O3 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | 3-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, 3-Oxovaleric Acid Ethyl Ester, 3-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Ketopentanoate, Ethyl 3-Oxopentanoate, Ethyl 3-Oxovalerate, Ethyl Propanoylacetate, Ethyl Propioacetate, Ethyl .beta.-oxovalerate, NSC 7251, NSC 78662, Propionylacetic Acid Ethyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)CC |
| IUPAC Name | ethyl 3-oxopentanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 144.17 |
| Formula Weight | 144.0786 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?