Learn More
Ethylene glycol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15620960 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
18 L
Dimensione della confezione:
18 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
15620960 18 L 18 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15620960 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 10246618LCS
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 107-21-1
Density 1.113g/mL at 25°C
Quantity 18 L
Explosion Limit 0.153
Flash Point 111°C (231.8°F)
Ignition Point 752°F
Molecular Formula C2H6O2
Linear Formula HOCH2CH2OH
MDL Number MFCD00002885
Vapor Pressure 0.08mmHg (20°C)
UN Number UN3082
Beilstein 505945
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CO)O
IUPAC Name ethane-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 62.068
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Formula Weight 62.07g/mol
Percent Purity ≥99%
Grade ReagentPlus
Chemical Name or Material Ethylene Glycol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.