Learn More
Ethylene glycol diacetate, 97%
Artikelnummer. 15421737
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15421737 2500 g 2500g
15431737 100 g 100g
15441737 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15421737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041910.0E
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 111-55-7 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
EGDA imparts excellent flow properties in baking lacquers and enamels and where thermoplastic acrylic resins are used. It is also a good solvent for cellulosic coatings and can be used in some ink systems such as screen inks. It has found use as a perfume fixative, and has reported applications in waterborne adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-55-7
Molecular Formula C6H10O4
Molecular Weight (g/mol) 146.142
MDL Number MFCD00008718
InChI Key JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
PubChem CID 8121
IUPAC Name 2-acetyloxyethyl acetate
SMILES CC(=O)OCCOC(=O)C
Spezifikation
Melting Point -41°C
Density 1.13 g/mL
Boiling Point 186°C to 187°C
Flash Point 82°C (181°F)
Refractive Index 1.4152
Quantity 2500 g
Beilstein 1762308
Merck Index 14,3799
Solubility Information Soluble in water (16.4% by weight)
Formula Weight 146.14
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Ethylene glycol diacetate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.