Få mere at vide
Få mere at vide
Ethylenebistetrabromophthalimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H4Br8N2O4/c19-7-3-4(8(20)12(24)11(7)23)16(30)27(15(3)29)1-2-28-17(31)5-6(18(28)32)10(22)14(26)13(25)9(5)21/h1-2H2 |
| Formula Weight | 943.3638 |
| Chemical Name or Material | Ethylenebistetrabromophthalimide |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?