missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethylenebistetrabromophthalimide, TRC

Artikelnummer. p-200168731
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 mg
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
25g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30133890 25 g 25g
30007220 2.5 g 2.5g
30009535 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133890 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91730025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 32588-76-4
Molecular Formula C18 H4 Br8 N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 951.47
Synonym Phthalimide, N,N'-ethylenebis[tetrabromo- (8CI), 2,2'-(1,2-Ethanediyl)bis[4,5,6,7-tetrabromo-1H-isoindole-1,3(2H)-dione], 1,2-Bis(tetrabromophthalimido)ethane, BT 93, BT 93W, BT 93WFG, Chemguard 952, Citex BT 93, EcoFlame B 951, N,N'-Ethylenebis(tetrabromophthalimide), Saytex BT 93, Saytex BT 93W, Saytex BT 93W1
IUPAC Name 4,5,6,7-tetrabromo-2-[2-(4,5,6,7-tetrabromo-1,3-dioxoisoindol-2-yl)ethyl]isoindole-1,3-dione
SMILES Brc1c(Br)c(Br)c2C(=O)N(CCN3C(=O)c4c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c4C3=O)C(=O)c2c1Br

Tekniske data

Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C18H4Br8N2O4/c19-7-3-4(8(20)12(24)11(7)23)16(30)27(15(3)29)1-2-28-17(31)5-6(18(28)32)10(22)14(26)13(25)9(5)21/h1-2H2
Formula Weight 943.3638
Chemical Name or Material Ethylenebistetrabromophthalimide
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.