Learn More
Invitrogen™ Etrolizumab Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
477.00€ - 1204.00€
Specifications
Antigen Etrolizumab Humanized
Concentration 1 mg/mL
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Applications ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Classification Recombinant Monoclonal
View More Specs
Products 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
30283416
Dokumentvisning
Invitrogen™
MA559305
100 μg
477.00€
100µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
30283391
Dokumentvisning
Invitrogen™
MA559306
1 mg
1204.00€
1mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Etrolizumab has been used in trials studying the treatment of Crohn Disease and Ulcerative Colitis.
Tekniske data
Tekniske data
Etrolizumab Humanized
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
PRO145223; RG7413; rhuMAb Beta7
Antibody
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM Histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Primary
Protein A
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.