Learn More
Ezrin Antibody (CL2378) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-36762AF350
Product Code. 30291442
  • 737.00€ / 0.10mL
Description
Ezrin Monoclonal antibody specifically detects Ezrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Ezrin
Monoclonal
Alexa Fluor 350
CVIL, CVL, Cytovillin, cytovillin 2, DKFZp762H157, EZR, ezrin, FLJ26216, p81, VIL2MGC1584, villin 2 (ezrin), villin-2
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P15311, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Cancer, Cell Cycle and Replication, Phospho Specific, Signal Transduction
7430
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2b
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL2378
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado