Learn More
R&D Systems™ FAM124B Recombinant Protein Antigen
Codice prodotto. 18604956 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
18604956 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18604956 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP249625PEP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
For Use With (Application) Antibody Competition
Formulation PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Gene ID (Entrez) 79843
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 29 kDa
Quantity 0.1 mL
Storage Requirements Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias family with sequence similarity 124 B, FLJ22746, hypothetical protein LOC79843
Gene Symbol FAM124B
Inhibitor Properties This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49625. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Product Line Novus
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein FAM124B
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.