missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM170A Antibody (OTI5A1), Novus Biologicals Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals NBP3-44786

Product Code. 30306316

  • 735.00€ / 100µg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Beskrivelse

Beskrivelse

FAM170A Monoclonal antibody specifically detects FAM170A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

FAM170A
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,)
Mouse
>95%
RUO
340069
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI5A1
Western Blot 1:2000
family with sequence similarity 170, member A, Znf domain containing protein
Full length human recombinant protein of human FAM170A(NP_877438) produced in E.coli.
100 μg
Primary
For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process.
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.