Learn More
FAM83C Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Specifications
Antigen FAM83C
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18656002
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-98186-100ul
100 μg
326.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18679904
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-98186-50ul
50 μg
216.00€
50µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
FAM83C Polyclonal antibody specifically detects FAM83C in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
FAM83C
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
C20orf128, Chromosome 20 Open Reading Frame 128, dJ614O4.7, EC 1.6.5, EC 6.3.5.3, Family With Sequence Similarity 83, Member C, Protein FAM83C
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FAM83C fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.0)
128876
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato