Learn More
FCRN/FCGRT Antibody (CL3640) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-61627CL1
Código de producto. 30303104
  • 1175.00€ / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
FCRN/FCGRT Monoclonal antibody specifically detects FCRN/FCGRT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
FCRN/FCGRT
Monoclonal
CoraFluor 1
alpha-chain, Fc fragment of IgG, receptor, transporter, alpha, FcRn, FcRn alpha chain, FCRNimmunoglobulin receptor, intestinal, heavy chain, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, IgG receptor FcRn large subunit p51, major histocompatibility complex class I-like Fc receptor, Neonatal Fc receptor, neonatal Fc-receptor for Ig
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P55899, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Immunology
2217
Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL3640
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado