Learn More
Ferroportin/SLC40A1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP1-21502SS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18787453
  • 315.00€ / 25µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Ferroportin/SLC40A1 Polyclonal specifically detects Ferroportin/SLC40A1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ferroportin/SLC40A1
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.02% Sodium Azide
Ferroportin-1, FPN1, FPN1IREG1ferroportin 1, HFE4, HFE4ferroportin-1, IREG1, iron regulated gene 1, Iron-regulated transporter 1, member 3, MST079, MSTP079, MTP1, putative ferroportin 1 variant IIIB, SLC11A3, SLC11A3iron regulated gene 1, solute carrier family 11 (proton-coupled divalent metal ion transporters), solute carrier family 11 (proton-coupled divalent metal ion transporters), member 3, solute carrier family 40 (iron-regulated transporter), member 1, solute carrier family 40 member 1
Rabbit
62.5 kDa
0.025 mL
Cancer, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
30061
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
Western Blot 1.0 ug/ml, Flow Cytometry 1.0 ug/ml. Use reported by customer review, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Flow (Intracellular)
Q9NP59
SLC40A1
This Ferroportin/SLC40A1 Antibody was developed against a synthetic peptide made to an internal portion of human Ferroportin 1 (within residues 250-300). [Swiss-Prot: Q9NP59]
Affinity Purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Pig, Bovine
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only