Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Fixed Angle Rotor
Beschreibung
Increase performance with versatility, speed and a robust, corrosion-free carbon fiber design by using the Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Fixed Angle Rotor, which supports a range of capacities and applications.
Features:
Fiberlite Rotors:
- Reduce run times with higher G-forces achieved through lightweight carbon fiber rotors
- Corrosion-and fatigue-resistant design that ensures structural integrity
- Backed by a 15-year warranty
- Compatible with Thermo Scientific™ Nalgene™ bottles and tubes for complete centrifuge solutions
Ordering Information:
Tube adapters are sold separately. Order O-ring Refresher Kit (021-062-153) for replacements. Contact your sales representative for information.
Compatible With:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Super T21, Sorvall Legend™ XT, T+, Multifuge™ X3, 3+ Series, Beckman™ GS-6, Allegra™ 6, GP Series
Recommended for:
Pelleting bacteria or yeast cells and for purifying nucleic acids and cells
Note:
†Performance may vary by centrifuge model.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Fiberlite F14-6 x 250LE Fixed Angle Rotor for use with Thermo Scientific Sorvall Legend XT, Multifuge X3 Series |
| Type | Fixed Angle Rotor |
| Capacity | 6 x 250 mL |
| Max. RCF | 15,316 x g (18,533 x g with 230 V) |
| Max. Speed | 10,000 rpm (11,000 rpm 230V) |
| Radius (Metric) Min. | 3.7 cm |
| K Factor | 2737 |
| Max. Tube Length | 125 mm |
| Max. Tube Diameter | 62 mm |
| For Use With (Equipment) | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F and SL 40F Centrifuges |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.